Learn More
RB670 Rat Anti-Mouse CD170 (Siglec-F), BD OptiBuild™
Code produit 31789832 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31789832 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31789832 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 770565
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Rat Monoclonal Antibody
CD170 (Siglec-F) Monoclonal Antibody detects CD170 (Siglec-F) in Mouse Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD170 (Siglec-F)
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone E50-2440
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué RB670
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène CD170; SIGL5; Siglec-5; Siglec5; Siglecf; sialic acid-binding Ig-like lectin 5; siglec-5
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse Siglec-F and human IgG Fc recombinant fusion protein
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 233186
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ