missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RBAK Monoclonal Antibody (6F9)
GREENER_CHOICE

Code produit 15509122
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15509122 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15509122 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA522411

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: TTKPNVIIKL EQGEEPWIMG GEFPCQHSPE AWRVDDLIER IQENEDKHSR QAACINSKTL TEEKENTFSQ IYMETSLVPS SIIAHNCVSC GKNLESISQL.

RBAK encodes a nuclear protein which interacts with the tumor suppressor retinoblastoma 1. The two interacting proteins are thought to act as a transcriptional repressor for promoters which are activated by the E2F1 transcription factor. This protein contains a Kruppel-associated box (KRAB), which is a transcriptional repressor motif.This gene encodes a nuclear protein which interacts with the tumor suppressor retinoblastoma 1. The two interacting proteins are thought to act as a transcriptional repressor for promoters which are activated by the E2F1 transcription factor. This protein contains a Kruppel-associated box (KRAB), which is a transcriptional repressor motif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RBAK
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 6F9
Concentration 0.2-1.0 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with no preservative; pH 7.4
Expression RBAK
Numéro d’ordre du gène Q9NYW8
Alias de gène hRBaK; RB associated KRAB zinc finger; RBAK; RB-associated KRAB repressor; RB-associated KRAB zinc finger; RB-associated KRAB zinc finger protein; RGD1562875; Zinc finger protein 769; ZNF769
Symboles de gène(s) RBAK
Espèces hôtes Mouse
Immunogène RBAK (NP_066986, 51 a.a. ~ 150 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57786
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.