Learn More
RBM16 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16868724 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16868724 150 μL 150µL
16878724 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16868724 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 188931AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Regulates the p53 pathway to control the expansion growth of digestive organs.
Spécification
Antigène RBM16
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.33 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression SCAF8
Numéro d’ordre du gène Q6DID3, Q9UPN6
Alias de gène CCAP7, KIAA1116, RBM16, RNA binding motif protein 16, RNA binding protein 16, SCAF8
Symboles de gène(s) Scaf8
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène RBM16 Fusion Protein Ag13499
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 106583, 22828
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG