missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RBM26 Polyclonal Antibody

Code produit 13426197
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13426197 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13426197 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531667

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (93%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

RBM26 (RNA Binding Motif Protein 26) is a Protein Coding gene. Diseases associated with RBM26 include Cutaneous T Cell Lymphoma and Helsmoortel-Van Der Aa Syndrome. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include nucleic acid binding and nucleotide binding. An important paralog of this gene is RBM27. [GeneCards].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RBM26
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.63 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression RBM26
Numéro d’ordre du gène Q5T8P6
Alias de gène 1700009P03Rik; acidic rich RS domain containing 2; AI447318; ARRS2; C13orf10; C230097K14Rik; C86225; CTCL tumor antigen se70-2; cutaneous T-cell lymphoma tumor antigen se70-2; fc66d05; MLZ-393; PPP1R132; Pro1777; protein expressed in male leptotene and zygotene spermatocytes 393; protein phosphatase 1, regulatory 132; Rbm26; RGD1308297; RNA binding motif protein 26; RNA-binding motif protein 26; RNA-binding protein 26; RP11-255E21.1; SE70-2; wu:fc66d05; ZC3H17; zgc:109736
Symboles de gène(s) RBM26
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RBM26. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64062
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.