missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RCBTB1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13485167
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13485167 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13485167 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA530673

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: MCF-7. Predicted reactivity: Mouse (93%), Rat (93%), Zebrafish (81%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a protein with an N-terminal RCC1 domain and a C-terminal BTB (broad complex, tramtrack and bric-a-brac) domain. In rat, over-expression of this gene in vascular smooth muscle cells induced cellular hypertrophy. In rat, the C-terminus of RCBTB1 interacts with the angiotensin II receptor-1A. In humans, this gene maps to a region of chromosome 13q that is frequently deleted in B-cell chronic lymphocytic leukemia and other lymphoid malignancies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RCBTB1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.69 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression RCBTB1
Numéro d’ordre du gène Q8NDN9
Alias de gène 5430409I18Rik; AW111883; Chronic lymphocytic leukemia deletion region gene 7 protein; CLL deletion region gene 7 protein; CLLD7; CLLL7; E4.5; GDP/GTP exchange factor (GEF)-like protein; GLP; RCBTB1; RCC1 and BTB domain containing protein 1; RCC1 and BTB domain-containing protein 1; regulator of chromosome condensation (RCC1) and BTB (POZ) domain containing protein 1; regulator of chromosome condensation and BTB domain-containing protein 1; RP11-185C18.1
Symboles de gène(s) RCBTB1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RCBTB1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55213
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.