missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RCC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13483967
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13483967 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13483967 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA529722

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, Raji. Predicted reactivity: Mouse (93%), Rat (93%), Xenopus laevis (81%), Dog (96%), Rabbit (96%), Chimpanzee (100%), Bovine (95%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Guanine-nucleotide releasing factor that promotes the exchange of Ran-bound GDP by GTP. Involved in the regulation of onset of chromosome condensation in the S phase. Binds both to the nucleosomes and double-stranded DNA. RCC1-Ran complex (together with other proteins) acts as a component of a signal transmission pathway that detects unreplicated DNA. Plays a key role in nucleo-cytoplasmic transport, mitosis and nuclear-envelope assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RCC1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression RCC1
Numéro d’ordre du gène P18754
Alias de gène 4931417M11Rik; AI326872; Cell cycle regulatory protein; chc1; chc1-a; chromosome condensation 1; chromosome condensation protein 1; fj77f08; guanine nucleotide-releasing protein; RanGEF; RCC1; rcc1.L; rcc1-a; rcc1-b; RCC1-I; Regulator of chromosome condensation; regulator of chromosome condensation 1; regulator of chromosome condensation 1 L homeolog; SNHG3-RCC1; SNHG3-RCC1 readthrough; wu:fj77f08; XELAEV_18012073mg; xrcc1; zgc:65796; zgc:77114
Symboles de gène(s) RCC1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RCC1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1104
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.