Learn More
Honeywell™ Filtre en plastique RD40 A2B2E2K2 XL
Description
- À utiliser avec un masque facial complet et un demi-masque équipé d’un connecteur RD40
- Pour une protection contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d’ébullition est supérieur à 65°C et contre les gaz et vapeurs inorganiques, gaz et vapeurs acides, ammoniac et produits organiques aminés
- Structure en plastique légère et résistante
- Convient à une utilisation dans des zones sans métal et dans l’industrie nucléaire
- Les exigences en matière de performance pour les gaz et les particules sont nettement supérieures à la norme pour une excellente efficacité de filtration sur une longue période de temps
- Boîte en charbon de bois de qualité supérieure, avec traitement supplémentaire pour une absorption optimale des gaz
- Structure spécifique de la boîte pour une faible résistance respiratoire et un confort accru pour l’utilisateur
- Profil bas pour un champ de vision dégagé
- Polyvalent : peut être utilisé avec des respirateurs existants
- Stockage sécurisé entre les périodes d’utilisation (couvercle en plastique)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EC PPE: 3, EC Cert: 7793 A/13/8 PSA, EC Attestation: 7793 A/13/8 PSA, EN 14387 |
| Type de connexion | RD40 |
| Type de filtre | 345 g |
| Matériau | Charbon actif et/ou imprégné sans chrome, plastique ABS avec couvercle en plastique |
| Quantité | 5/Bte |
| Diamètre (métrique) | 106 mm de dia. ext. |