Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à palettes à un étage modèle RE 6
Ce système de pompe est idéal pour un large éventail d’applications de laboratoire et de traitement nécessitant un niveau de vide limite faible à moyen à un débit de gaz moyen à élevé. Les pompes à palettes rotatives modèle à un étage RE6 Vacubrand ™ sont exceptionnellement compactes et légères pour les pompes de cette capacité.
Marque: VACUUBRAND™ 20697160
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 15.30000kg
Description
- Débits élevés même à des niveaux de vide proches du vide limite
- Haute tolérance à la vapeur d’eau grâce à un ballast à gaz efficace ; très bon vide limite, même avec un ballast à gaz
- Étanche au vide au niveau de l’arrêt ; la vanne anti-rétroaspiration externe n’est pas nécessaire
- Grand volume d’huile : Intervalles longs entre les changements d’huile
- Facilité d’entretien grâce à la conception télescopique
Spécification
1 × 10–1 mbar | |
Manuel | |
CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
370 × 142 × 207 mm | |
50 dB(A) | |
0.3 kW | |
5.7/6.8 m3/h | |
207 mm | |
142 mm | |
IP40 | |
54°F | |
Solution idéale pour un large éventail d’applications de laboratoire et de traitement nécessitant un niveau de vide limite faible à un débit de gaz moyen | |
1 | |
230 V |
0,3 hp | |
150 à 1 800 tr/min | |
230 V, 50/60 Hz, ,0.3 kW | |
RE 6 | |
CEE | |
104°F | |
230 V, 50/60 Hz, ,0.3 kW | |
370 mm | |
Pompe à palettes à un étage | |
Résistant aux produits chimiques | |
0,38 à 0,98 qt | |
À bain d’huile | |
16 psi |