Learn More
Thermo Scientific™ Blocs en aluminium Reacti-Block™
Configurez le module Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ grâce à des blocs en aluminium interchangeables avec diverses configurations de trous pour flacons et tubes.
Marque: Thermo Scientific™ TS-18807
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.60000kg
Description
Configurez votre module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ avec ces blocs en aluminium interchangeables Thermo Scientific™ Reacti-Block™. Disponibles dans une grande variété de configurations de trous, ils peuvent accueillir presque toutes les tailles de petits flacons de réaction, de tubes à essai ou de microtubes à centrifuger Thermo Scientific™ Reacti-Vial™. Les blocs Reacti-Block sont fabriqués en alliage d’aluminium pour une conductivité thermique optimale et contiennent un puits de thermomètre. De nombreux blocs sont compatibles avec l’évaporateur Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Contient 4 tubes d’hydrolyse sous vide de 18 ml ; 4 trous (19 mm de diamètre x 64 mm de profondeur) | |
Reacti-Block G | |
Tubes d’hydrolyse sous vide de 18 ml |
19 mm | |
Alliage d’aluminium |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.