Learn More
Thermo Scientific™ Petits flacons de réaction en verre Reacti-Vial™
Utilisez les petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial dans le module de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™.
Marque: Thermo Scientific™ TS-13100
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Utilisez les petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial dans le module de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™. Un cône interne permet une manipulation simple et pratique des petits échantillons dans ces flacons. La paroi en verre extra épaisse crée un effet de loupe qui rend ces flacons particulièrement indiqués pour l’observation des réactions chimiques. Les flacons Reacti-Vials sont disponibles dans de nombreuses tailles en verre transparent et ambré et sont fournis avec des bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ et des disques en PTFE / caoutchouc.
Les petits flacons de réaction Reacti-Vial™ sont parfaits pour les tâches suivantes :?non-ascii?- ?non-ascii?
- Isolement de résidus ?non-ascii?
- Préparation de dérivés ?non-ascii?
- Récupération d’échantillons maximale ?non-ascii?
- Protection contre l’humidité ?non-ascii?
- Stockage d’échantillons ?non-ascii?
- Précipitations ?non-ascii?
- Centrifugations ?non-ascii?
- Évaporation de solvants ?non-ascii?
Spécification
Transparent | |
0,1 ml | |
Interne | |
0,1 ml | |
12/paquet | |
Flacon |
Verre | |
Bouchons à vis avec opercule et disques en PTFE / caoutchouc | |
Reacti-Vial | |
Bouchon à vis | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
8-425 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.