Learn More
Thermo Scientific™ Petits flacons de réaction en verre Reacti-Vial™
Utilisez les petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial dans le module de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™.
Marque:  Thermo Scientific™ TS-13220
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.12784kg
Code produit. 11742257
  • 146.56€ / 12 pièces
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
Utilisez les petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial dans le module de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™. Un cône interne permet une manipulation simple et pratique des petits échantillons dans ces flacons. La paroi en verre extra épaisse crée un effet de loupe qui rend ces flacons particulièrement indiqués pour l’observation des réactions chimiques. Les flacons Reacti-Vials sont disponibles dans de nombreuses tailles en verre transparent et ambré et sont fournis avec des bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ et des disques en PTFE / caoutchouc.
Les petits flacons de réaction Reacti-Vial™ sont parfaits pour les tâches suivantes :?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Isolement de résidus
  • ?non-ascii?
  • Préparation de dérivés
  • ?non-ascii?
  • Récupération d’échantillons maximale
  • ?non-ascii?
  • Protection contre l’humidité
  • ?non-ascii?
  • Stockage d’échantillons
  • ?non-ascii?
  • Précipitations
  • ?non-ascii?
  • Centrifugations
  • ?non-ascii?
  • Évaporation de solvants
  • ?non-ascii?
Spécification
Spécification
Transparent
0,3 ml
Interne
0,3 ml
12/paquet
Flacon
Verre
Bouchons à vis avec opercule et disques en PTFE / caoutchouc
Reacti-Vial
Bouchon à vis
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
13-425