Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif, PVC non stérile
Les réservoirs de réactif bénéficient d’une conception renouvelée et moderne avec des fonctionnalités améliorées pour rationaliser les procédures de pipetage
62.80€ - 70.70€
Spécification
Certifications/Conformité | Dnase, Rnase amp; Apyrogène |
---|---|
Revêtement | Néant |
Couleur | Transparent |
Description | Conditionnement en vrac |
Matériau | PVC |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16384862
|
Heathrow Scientific™
120690 |
50 ml |
62.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16354862
|
Heathrow Scientific™
120650 |
100 ml |
70.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
- Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
- Les graduation sur le bord supérieur et les parois intérieures permettent de mesurer facilement le liquide et de réduire les déchets de réactifs coûteux
- Les becs verseurs aux quatre coins permettent un versement facile sans débordement et réduisent les risques d’égouttement
- Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- En sachets hermétiques à ouverture facile. Ouverture sans ciseaux
- Certificat de qualité sur demande
- Jetable
- Brevet de modèle en instance
Spécification
Dnase, Rnase amp; Apyrogène | |
Transparent | |
PVC | |
Réservoir de réactif | |
Réservoir | |
40deg;C en fonctionnement | |
100 | |
Non | |
Oui |
Néant | |
Conditionnement en vrac | |
Non stérile | |
Réactif | |
104deg;F en fonctionnement | |
600 | |
100 | |
1 bac de fond | |
Conique |