Learn More
asecos™ Système de filtre à circulation d’air
système de filtre à recirculation d’air Asecos avec contrôle de la qualité de l’air évacué et avec contact d’alarme sans potentiel pour une installation dans une armoire haute
Marque: asecos™ 25099
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 17.82000kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
Système de filtre à recirculation d’air : évite les percées de paroi complexes et les conduits d’évacuation d’air coûteux
Capture sûre des vapeurs et des gaz qui s’échappent au point où ils sont libérés ou produits
- Grande flexibilité dans le choix de l’emplacement d’installation
- Protection personnelle active grâce à la capture sûre des vapeurs nocives avec rétention dans le système de filtration
- Très faible bruit, env. 39 dB (A) seulement
- Conforme à la norme ATEX : C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Boîtier en tôle d’acier revêtu de poudre
- Avec système de filtration multi-étagé et cordon d’alimentation
- Comprend des composants électroniques de surveillance pour le contrôle de la qualité de l’air évacué et du filtre
- Alarme visuelle et sonore incluant un contact d’alarme libre de potentiel
Le système de filtre à recirculation d’air enfichable, de type UFA.20.30, est capable de retenir en permanence les vapeurs de solvants (hydrocarbures) jusqu’à une saturation du filtre de plus de 99,999 %, dans des conditions de fonctionnement normales ainsi que pour un accident simulé dans l’armoire de stockage de sécurité.
Système de filtre à recirculation d’air conforme à
- RL 2006/95/EC (directive basse tension)
- marquage C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Directives EMC RL 2004/108/EC et RL 2014/34/EU (directive ATEX)
Spécification
Caisson de ventilation à filtration intégrée | |
Les vapeurs doivent être captés selon la réglementation, en leur point d'émission | |
Tôle d'acier | |
555 x 305 x 210 mm | |
555 mm | |
UFA.20.30* | |
conforme CE : C ` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc |
Système de filtre à circulation d’air | |
Revêtement époxy lisse | |
305 mm | |
17,0 kg | |
210 mm | |
Pour armoires hautes |