Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. abortus Malate dehydrogenase Protein
A DNA sequence encoding the Brucella abortus (strain S19) Malate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_002964995.1 |
---|---|
Nom | Malate dehydrogenase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | mdh |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16002670
|
enQuireBio™
QP6351-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16022670
|
enQuireBio™
QP6351-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16012670
|
enQuireBio™
QP6351-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16032670
|
enQuireBio™
QP6351-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16042670
|
enQuireBio™
QP6351-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16052670
|
enQuireBio™
QP6351-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
WP_002964995.1 | |
Research Use Only | |
mdh | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARNKIALIG SGMIGGTLAH LAGLKELGDV VLFDIAEGTP QGKGLDIAES SPVDGFDAKF TGANDYAAIE GADVVIVTAG VPRKPGMSRD DLLGINLKVM EQVGAGIKKY APEAFVICIT NPLDAMVWAL QKFSGLPAHK VVGMAGVLDS ARFRYFLSEE FNVSVEDVTV FVLGGHGDSM VPLARYSTVA GIPLPDLVKM GWTSQDKLDK IIQRTRDGGA EIVGLLKTGS AFYAPAASAI QMAESYLKDK KRVLPVAAQL SGQYGVKDMY VGVPTVIGAN GVERIIEIDL DKDEKAQFDK SVASVAGLCE ACIGIAPSLK | |
Greater than 88.5% as determined by SDS-PAGE. |
Malate dehydrogenase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
B. abortus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |