missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant B. abortus vjbR Protein

A DNA sequence encoding the Brucella abortus (strain 2308) vjbR, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP7642-ec-50ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16079980

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Spécification

Spécification

WP_002966460.1
vjbR Protein
Research Use Only
vjbR
Recombinant Protein
E. coli
MSLDLVHFPN YKKTFFGSSF QSDTLALLTR IRDEIGCRYV THTYRGRVGD CTKVNSADLT VLMTLPATWV ARYSSKNYFA IDPVFQEDAP YYRNDTSAIA RDLKEDADIC PAVAELLHDA EKHGLGNLFI AVSARNPKGV AGCTVFTFEV EDEDRTQFLA RMRPRLLSLA GIIHGTVCGC KDANSVASLL TPREVDCLRW AANGKTDGEI AEILSIARWT VVTYLQNAKI KLNCSNRTSA VATALSLGII DMPEVQHLV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29595784
50 μg
Not determined.
Full Length
B. abortus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions