missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Bovine Acetylcholinesterase / ACHE Protein

A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Acetylcholinesterase / ACHE, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP5606-ec-100ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15916399

  • 940.00€ / 100µg
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

NP_001069688.1
Acetylcholinesterase / ACHE Protein
Research Use Only
ACHE
Recombinant Protein
E. coli
EGPEDPELLV MVRGGRLRGL RLMAPRGPVS AFLGIPFAEP PVGPRRFLPP EPKRPWPGVL NATAFQSVCY QYVDTLYPGF EGTEMWNPNR ELSEDCLYLN VWTPYPRPSS PTPVLVWIYG GGFYSGASSL DVYDGRFLTQ AEGTVLVSMN YRVGAFGFLA LPGSREAPGN VGLLDQRLAL QWVQENVAAF GGDPTSVTLF GESAGAASVG MHLLSPPSRG LFHRAVLQSG APNGPWATVG VGEARRRATL LARLVGCPPG GAGGNDTELV ACLRARPAQD LVDHEWRVLP QESVFRFSFV PVVDGDFLSD TPEALINAGD FHGLQVLVGV VKDEGSYFLV YGAPGFSKDN ESLISRAQFL AGVRVGVPQA SDLAAEAVVL HYTDWLHPED PARLREALSD VVGDHNVVCP VAQLAGRLAA QGARVYAYIF EHRASTLSWP LWMGVPHGYE IEFIFGLPLE PSLNYTIEER TFAQRLMRYW ANFARTGDPN DPRDPKAPQW PPYTAGAQQY VSLNLRPLEV RRGLRAQACA FWNRFLPKLL SATDTLDEAE RQWKAEFHRW SSYMVHWKNQ FDHYSKQDRC SDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
540446
100 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions