Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine aFGF Protein
A cDNA sequence encoding the aFGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2730.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 281160 |
---|---|
Nom | aFGF Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | FGF1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934088
|
enQuireBio™
QP10508-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944088
|
enQuireBio™
QP10508-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924088
|
enQuireBio™
QP10508-100UG |
100 μg |
2730.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
281160 | |
Research Use Only | |
FGF1 | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
MAEGETTTFT ALTEKFNLPL GNYKKPKLLY CSNGGYFLRI LPDGTVDGTK DRSDQHIQLQ LCAESIGEVY IKSTETGQFL AMDTDGLLYG SQTPNEECLF LERLEENHYN TYISKKHAEK HWFVGLKKNG RSKLGPRTHF GQKAILFLPL PVSSD | |
Greater than 90%. |
aFGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Stimulates growth of bovine capillary endothelial cells by 3-5 fold over 5% calf serum at 10-25ng/ml FGF and 0ug/ml heparin. | |
Bovine | |
Untagged | |
Each 5microg aFGF were lyophilized from 0.5ml solution containing 1mM sodium phosphate, pH 7 after filtration over a low binding membrane. |