Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Agouti-signaling Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Agouti-signaling protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_996674.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 404192 |
Nom | Agouti-signaling Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16019930
|
enQuireBio™
QP7635-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16039930
|
enQuireBio™
QP7635-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16029930
|
enQuireBio™
QP7635-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16049930
|
enQuireBio™
QP7635-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16059930
|
enQuireBio™
QP7635-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16069930
|
enQuireBio™
QP7635-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_996674.1 | |
Agouti-signaling Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
404192 | |
Research Use Only | |
ASIP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HLAPEEKPRD ERNLKNNSSM NLLDFPSVSI VALNKKSKKI SRNEAEKKKR PSKRKAPMKN VARTRPPPPT PCVATRDSCK PPAPACCDPC AFCQCRFFRS ACSCRVLNPT C | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |