Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine APOH Protein
A cDNA sequence encoding the APOH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2320.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 281006 |
---|---|
Nom | APOH Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | APOH |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915998
|
enQuireBio™
QP11053-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935998
|
enQuireBio™
QP11053-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925998
|
enQuireBio™
QP11053-1MG |
1 mg |
2320.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
281006 | |
Research Use Only | |
APOH | |
Bovine | |
Untagged | |
APOH protein solution is supplied in 16mM Tris-HCl pH 8.0, 280mM NaCl, 0.16mM AEBSF and 20% glycerol. |
APOH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
MPPPALVLLL GFLCHVAIAG RTCPKPDELP FSTVVPLKRT YEPGEQIVFS CQPGYVSRGG IRRFTCPLTG LWPINTLKCM PRVCPFAGIL ENGTVRYTTF EYPNTISFSC HTGFYLKGAS SAKCTEEGKW SPDLPVCAPI TCPPPPIPKF ASLSVYKPLA GNNSFYGSKA VFKCLPHHAM FGNDTVTCTE HGNWTQLPEC REVRCPFPSR PDNGFVNHPA NPVLYYKDTA TFGCHETYSL DGPEEVECSK FGNWSAQPSC KASCKLSIKR ATVIYEGERV AIQNKFKNGM LHGQKVSFFC KHKEKKCSYT EDAQCIDGTI EIPKCFKEHS SLAFWKTDAS DVKPC | |
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE. |