Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Cathelicidin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Cathelicidin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP7211-ec-200ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16027730
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_777252.1
Cathelicidin-4 Protein
Research Use Only
CATHL4
Recombinant Protein
E. coli
ILPWKWPWWP WRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
282166
200 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol