Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Bovine Enteropeptidase/Enterokinase His (C-Term) Protein
Code produit. 18648058 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
100 UI
250 UI
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 18648058
Marque: Novus Biologicals™ NBP261360250IU
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Enzyme Activity
Formule 50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl
Identification génétique (Entrez) 5651
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 28 kDa
Quantité 250 UI
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Concentration en endotoxines Less than 1 EU/μg of Enteropeptidase/Enterokinase, His as determined by LAL method.
Alias de gène EC 3.4.21, EC 3.4.21.9, Enterokinase, ENTKenterokinase, MGC133046, protease, serine, 7 (enterokinase), PRSS7enteropeptidase, Serine protease 7, Transmembrane protease serine 15, transmembrane protease, serine 15
Symbole de gène(s) TMPRSS15
Catégorie de recherche Epitope Tags, Immunology, Innate Immunity
Pureté ou qualité Peptide affinity purified
Protéine Enteropeptidase/Enterokinase