Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine FGF 2 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
179.00€ - 421.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 281161 |
---|---|
Nom | FGF 2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | FGF2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974368
|
enQuireBio™
QP10599-2UG |
2 μg |
179.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954368
|
enQuireBio™
QP10599-10UG |
10 μg |
421.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
281161 | |
Research Use Only | |
FGF2 | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
MAAGSITTLP ALPEDGGSGA FPPGHFKDPK RLYCKNGGFF LRIHPDGRVD GVREKSDPHI KLQLQAEERG VVSIKGVCAN RYLAMKEDGR LLASKCVTDE CFFFERLESN NYNTYRSRKY SSWYVALKRT GQYKLGPKTG PGQKAILFLP MSAKS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
FGF 2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The recommended concentration in responsive cells is 0.1 to 2ng/ml. | |
Bovine | |
Untagged | |
The FGF-basic Bovine was lyophilized from a concentrated sterile solution containing 50mM Na2HPO4, pH 7.5 and 0.5% HSA. |