Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Resistin / ADSF / RETN Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Resistin / ADSF / RETN, was expressed in the hosts and tags indicated.
385.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_899206.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 369020 |
Nom | Resistin / ADSF / RETN Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16094440
|
enQuireBio™
QP6598-EC-10UG |
10 μg |
385.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16014450
|
enQuireBio™
QP6598-EC-200UG |
200 μg |
1535.00€
200µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16024450
|
enQuireBio™
QP6598-EC-500UG |
500 μg |
2115.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16034450
|
enQuireBio™
QP6598-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16084440
|
enQuireBio™
QP6598-EC-100UG |
100 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16004450
|
enQuireBio™
QP6598-EC-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_899206.1 | |
Resistin / ADSF / RETN Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
369020 | |
Research Use Only | |
RETN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSLCPIDKAI SEKIQEVTTS LVPGAVRIIG LDCRSVTSRG SLVTCPSGFA VTGCTCGSAC GSWDVRAETT CHCQCAGMDW TGARCCRLHI Q | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |