Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Retinol-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Retinol-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_776589.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 281443 |
Nom | Retinol-binding protein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16008191
|
enQuireBio™
QP9364-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16048191
|
enQuireBio™
QP9364-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16018191
|
enQuireBio™
QP9364-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16038191
|
enQuireBio™
QP9364-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16058191
|
enQuireBio™
QP9364-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16028191
|
enQuireBio™
QP9364-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_776589.1 | |
Retinol-binding protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Bovine | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
281443 | |
Research Use Only | |
RBP3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SLGELVEGTG RLLEAHYARP EVVGQMGALL RAKLAQGAYR TAVDLESLAS QLTADLQEMS GDHRLLVFHS PGEMVAEEAP PPPPVVPSPE ELSYLIEALF KTEVLPGQLG YLRFDAMAEL ETVKAVGPQL VQLVWQKLVD TAALVVDLRY NPGSYSTAVP LLCSYFFEAE PRRHLYSVFD RATSRVTEVW TLPHVTGQRY GSHKDLYVLV SHTSGSAAEA FAHTMQDLQR ATIIGEPTAG GALSVGIYQV GSSALYASMP TQMAMSASTG EAWDLAGVEP DITVPMSVAL STARDIVTLR AKVPTVLQTA GKLVADNYAS PELGVKMAAE LSGLQSRYAR VTSEAALAEL LQADLQVLSG DPHLKTAHIP EDAKDRIPGI VPMQIPSPEV FEDLIKFSFH TNVLEGNVGY LRFDMFGDCE LLTQVSELLV EHVWKKIVHT DALIVDMRFN IGGPTSSISA LCSYFFDEGP PILLDKIYNR PNNSVSELWT LSQLEGERYG SKKSMVILTS TLTAGAAEEF TYIMKRLGRA LVIGEVTSGG CQPPQTYHVD DTDLYLTIPT ARSVGAADGS SWEGVGVVPD VAVPAEAALT RAQEMLQHT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |