Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Botulinum neurotoxin type C1 Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum Botulinum neurotoxin type C1, was expressed in the hosts and tags indicated.
421.00€ - 3590.00€
Spécification
Nom | Botulinum neurotoxin type C1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Longueur des protéines | Partial (see sequence information for more details). |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16087390
|
enQuireBio™
QP7104-10UG |
10 μg |
421.00€
10µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027400
|
enQuireBio™
QP7104-50UG |
50 μg |
605.00€
50µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16077390
|
enQuireBio™
QP7104-100UG |
100 μg |
1025.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16007400
|
enQuireBio™
QP7104-200UG |
200 μg |
1690.00€
200µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017400
|
enQuireBio™
QP7104-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16097390
|
enQuireBio™
QP7104-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Botulinum neurotoxin type C1 Protein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PITINNFNYS DPVDNKNILY LDTHLNTLAN EPEKAFRITG NIWVIPDRFS RNSNPNLNKP PRVTSPKSGY YDPNYLSTDS DKDPFLKEII KLFKRINSRE IGEELIYRLS TDIPFPGNNN TPINTFDFDV DFNSVDVKTR QGNNWVKTGS INPSVIITGP RENIIDPETS TFKLTNNTFA AQEGFGALSI ISISPRFMLT YSNATNDVGE GRFSKSEFCM DPILILMHEL NHAMHNLYGI AIPNDQTISS VTSNIFYSQY NVKLEYAEIY AFGGPTIDLI PKSARKYFEE KALDYYRSIA KRLNSITTAN PSSFNKYIGE YKQKLIRKYR FVVESSGEVT VNRNKFVELY NELTQIFTEF NYAKIYNVQN RKIYLSNVYT PVTANILDDN VYDIQNGFNI PKSNLNVLFM GQNLSRNPAL RKVNPEN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Partial (see sequence information for more details). | |
C. botulinum | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |