Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis (strain D/UW-3/Cx) Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB, was expressed in the hosts and tags indicated.
131.00€ - 2345.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_219955.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 884223 |
Nom | Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16017050
|
enQuireBio™
QP7015-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16057050
|
enQuireBio™
QP7015-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16007050
|
enQuireBio™
QP7015-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037050
|
enQuireBio™
QP7015-200UG |
200 μg |
835.00€
200µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047050
|
enQuireBio™
QP7015-500UG |
500 μg |
1440.00€
500µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027050
|
enQuireBio™
QP7015-1MG |
1 mg |
2345.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_219955.1 | |
Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
C. trachomatis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
884223 | |
Research Use Only | |
omcB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LADTKAKDNT SHKSKKARKN HSKETPVDRK EVAPVHESKA TGPKQDSCFG RMYTVKVNDD RNVEITQAVP EYATVGSPYP IEITATGKRD CVDVIITQQL PCEAEFVRSD PATTPTADGK LVWKIDRLGQ GEKSKITVWV KPLKEGCCFT AATVCA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |