missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine IFNG Protein
A cDNA sequence encoding the IFNG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 403801 |
---|---|
Nom | IFNG Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IFNG |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15900229
|
enQuireBio™
QP12378-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15990219
|
enQuireBio™
QP12378-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980219
|
enQuireBio™
QP12378-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
403801 | |
Research Use Only | |
IFNG | |
Canine | |
His | |
IFNG protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM MES (pH6.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM EDTA. |
IFNG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQAMFFKE IENLKEYFNA SNPDVSDGGS LFVDILKKWR EESDKTIIQS QIVSFYLKLF DNFKDNQIIQ RSMDTIKEDM LGKFLNSSTS KREDFLKLIQ IPVNDLQVQR KAINELIKVM NDLSPRSNLR KRKRSQNLFR GRRASK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |