missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine IL 3 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 481497 |
---|---|
Nom | IL 3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | IL3 |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15904948
|
enQuireBio™
QP10713-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984938
|
enQuireBio™
QP10713-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994938
|
enQuireBio™
QP10713-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
481497 | |
Research Use Only | |
IL3 | |
Canine | |
Untagged | |
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing 1X PBS pH 7.4. |
IL 3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RPFSTDLPKQ YFTMINEIME MLNKSPSPSE EPLDSNEKET LLEDTLLRPN LDVFLNASSK FHKNGLLIWN NLKEFLPLLP TPTPRGEPIS IMENNWGDFQ RKLKKYLEAL DNFLNFKNKP | |
Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |