missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Caronavirus CoV-NL63 Protein
A cDNA sequence encoding the CoV-NL63 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | CoV-NL63 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Caronavirus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15987418
|
enQuireBio™
QP11490-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907428
|
enQuireBio™
QP11490-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15997418
|
enQuireBio™
QP11490-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CoV-NL63 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Caronavirus | |
Untagged | |
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Coronavirus NL63 protein solution is supplied in PBS. |