Learn More
enQuireBio™ Recombinant Carp GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3045.00€
Spécification
Nom | GH Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Carp GH is biologically active in rat 3T3 F442A preadipocytes, though its activity is 15-fold lower compared to bovine GH, but it is equally potent in vivo in promoting carp growth (Fine et al. 1993). Furthermore, carp GH forms 1:2 complex with the extra cellular domain of ovine growth hormone receptor. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944468
|
enQuireBio™
QP10631-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964468
|
enQuireBio™
QP10631-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954468
|
enQuireBio™
QP10631-1MG |
1 mg |
3045.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MARVLVLLSV VLVSLLVNQG RASDNQRLFN NAVIRVQHLH QLAAKMINDF EDSLLPEERR QLSKIFPLSF CNSDYIEAPA GKDETQKSSM LKLLRISFHL IESWEFPSQS LSGTVSNSLT VGNPNQLTEK LADLKMGISV LIQACLDGQP NMDDNDSLPL PFEDFYLTMG ENNLRESFRL LACFKKDMHK VETYLRVANC RRSLDSNCTL | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Carp GH is biologically active in rat 3T3 F442A preadipocytes, though its activity is 15-fold lower compared to bovine GH, but it is equally potent in vivo in promoting carp growth (Fine et al. 1993). Furthermore, carp GH forms 1:2 complex with the extra cellular domain of ovine growth hormone receptor. | |
Carp | |
Untagged | |
The GH Carp was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.3% NaHCO3 adjusted to pH 8. |