Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chikungunya Virus CHIKV E1 Protein
A cDNA sequence encoding the CHIKV E1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | CHIKV E1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Chikungunya Virus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15987158
|
enQuireBio™
QP11405-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15977158
|
enQuireBio™
QP11405-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967158
|
enQuireBio™
QP11405-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15997158
|
enQuireBio™
QP11405-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907168
|
enQuireBio™
QP11405-EC-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CHIKV E1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chikungunya Virus | |
Untagged | |
Protein is 95% pure as determined by 12.5% SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CHIKV E1 protein solution in 1xD-PBS, pH 7.4, 0.1% Thimerosal, 5mM EDTA, 1microg/ml of Leupeptin, and Pepstatin A. |