Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chikungunya Virus CHIKV E2 Protein
A cDNA sequence encoding the CHIKV E2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
217.00€ - 1810.00€
Spécification
Nom CHIKV E2 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine Untagged
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Chikungunya Virus
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15927168
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11406-100UG
100 μg
217.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-07-2022
pour voir le stock disponible 
15947168
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11406-500UG
500 μg
850.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-07-2022
pour voir le stock disponible 
15937168
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11406-1MG
1 mg
1810.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
Spécification
CHIKV E2 Protein
Untagged
Chikungunya Virus
Recombinant Protein
E. coli
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.