Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia HSP70 Protein
A cDNA sequence encoding the Chlamydia HSP70 (Amino Acids 462-503) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | HSP70 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Chlamydia |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15977178
|
enQuireBio™
QP11411-EC-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15997178
|
enQuireBio™
QP11411-EC-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15987178
|
enQuireBio™
QP11411-EC-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HSP70 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chlamydia | |
Untagged | |
Chlamydia HSP70 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, pH 8.0, 8M Urea, 60 mM NaCl and 50% glycerol. |