Learn More
enQuireBio™ Recombinant CMV CMV Pp65 Protein
A cDNA sequence encoding the CMV Pp65 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
239.00€ - 1450.00€
Spécification
Nom | Pp65 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | CMV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957348
|
enQuireBio™
QP11465-100UG |
100 μg |
239.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15977348
|
enQuireBio™
QP11465-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967348
|
enQuireBio™
QP11465-1MG |
1 mg |
1450.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Pp65 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
CMV | |
GST | |
CMV Pp65 protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, 10mM glutathione, 60mM NaCl, 0.125% sarcosil and 50% glycerol. |