Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Envelope glycoprotein 1
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus Envelope glycoprotein L, was expressed in the hosts and tags indicated.
362.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | YP_081555.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3077416 |
Nom | Envelope glycoprotein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16088900
|
enQuireBio™
QP7456-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16028910
|
enQuireBio™
QP7456-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16098900
|
enQuireBio™
QP7456-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16018910
|
enQuireBio™
QP7456-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16038910
|
enQuireBio™
QP7456-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16008910
|
enQuireBio™
QP7456-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
YP_081555.1 | |
Envelope glycoprotein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Cytomegalovirus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3077416 | |
Research Use Only | |
gL | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AAVSVAPTAA EKVPAECPEL TRRCLLGEVF EGDKYESWLR PLVNVTGRDG PLSQLIRYRP VTPEAANSVL LDEAFLDTLA LLYNNPDQLR ALLTLLSSDT APRWMTVMRG YSECGDGSPA VYTCVDDLCR GYDLTRLSYG RSIFTEHVLG FELVPPSLFN VVVAIRNEAT RTNRAVRLPV STAAAPEGIT LFYGLYNAVK EFCLRHQLDP PLLRHLDKYY AGLPPELKQT RVNLPAHSRY GPQAVDAR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |