Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Uncharacterized protein UL131 Protein
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) Uncharacterized protein UL131, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00€ - 3590.00€
Spécification
Nom | Uncharacterized protein UL131 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | UL131 |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16077340
|
enQuireBio™
QP7086-IV-100UG |
100 μg |
1630.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027340
|
enQuireBio™
QP7086-200UG |
200 μg |
1690.00€
200µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037340
|
enQuireBio™
QP7086-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017340
|
enQuireBio™
QP7086-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16087340
|
enQuireBio™
QP7086-IV-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16097340
|
enQuireBio™
QP7086-IV-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Uncharacterized protein UL131 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Cytomegalovirus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
UL131 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCMMSHNKAF FLSLQHAAVS GVAVCLSVRR GAGSVPAGNR GKKTIITEYR ITGTRALARC PTKPVTSMWN SSWTSR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |