Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue-2 C-terminal Protein Code produit.: 15967928
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue-2 C-terminal Protein
Code produit. 15967928
1 mg, 1mg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
500µg
Code produit. 15967928
Marque: enQuireBio™ QP116541mg
A cDNA sequence encoding the Dengue-2 C-terminal was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Nom Dengue-2 C-terminal Protein
Quantité 1 mg
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Dengue Virus
Espèces E. coli
Marqueur de protéine His
Tampon PBS.
Pureté ou qualité Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue-2 C-terminal Protein >
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.