Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-4 22kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-4 22kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
232.00€ - 1810.00€
Spécification
Nom Dengue Envelope-4 22kDa Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine Untagged
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Dengue Virus
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15997868
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11636-100UG
100 μg
232.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
pour voir le stock disponible 
15917878
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11636-500UG
500 μg
905.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
pour voir le stock disponible 
15907878
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11636-1MG
1 mg
1810.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-09-2022
Spécification
Dengue Envelope-4 22kDa Protein
Untagged
Dengue Virus
Recombinant Protein
E. coli
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).