Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-4 32kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-4 32kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
232.00€ - 1810.00€
Spécification
Nom Dengue Envelope-4 32kDa Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Dengue Virus
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15927878
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11637-100UG
100 μg
232.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15947878
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11637-500UG
500 μg
905.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15937878
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11637-1MG
1 mg
1810.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
Spécification
Dengue Envelope-4 32kDa Protein
His
Dengue Virus
Recombinant Protein
E. coli
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).