missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 c Protein

A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 c was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marque:  enQuireBio™ QP11642-500ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15997888

  • 905.00€ / 500µg
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

Dengue NS1 c Protein
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
Untagged
20mM Tris-HCl pH 8.0, 8M urea and 60mM NaCl.
Dengue Protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
LWSNGVLESE MVIPKNFAGP KSQHNNRPGY HTQTAGPWHL GKLEMDFDFC EGTTVVVTED CGNRGPSLRT TTASGKLITE WCCRSCTLPP LRYRGEDGCW YGMEIRPLKE KEENLVSSLV TAHHHHHH
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions