Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Cathepsin K Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001029168.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 608843 |
Nom | Cathepsin K Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978469
|
enQuireBio™
QP5888-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998469
|
enQuireBio™
QP5888-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988469
|
enQuireBio™
QP5888-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908479
|
enQuireBio™
QP5888-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15918479
|
enQuireBio™
QP5888-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15928479
|
enQuireBio™
QP5888-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001029168.1 | |
Cathepsin K Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
608843 | |
Research Use Only | |
Ctsk | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APDSVDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS VGALEGQLKK KTGKLLNLSP QNLVDCVSEN DGCGGGYMTN AFQYVQKNRG IDSEDAYPYV GQDESCMYNP TGKAAKCRGY REIPEGNEKA LKRAVARVGP ISVAIDASLT SFQFYSKGVY YDENCNSDNL NHAVLAVGYG IQKGNKHWII KNSWGENWGN KGYILMARNK NNACGIANLA SFPKM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |