missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog CMA1 / Chymase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) CMA1 / Chymase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001013442.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 490628 |
Nom | CMA1 / Chymase 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15968179
|
enQuireBio™
QP5843-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908189
|
enQuireBio™
QP5843-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978179
|
enQuireBio™
QP5843-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998179
|
enQuireBio™
QP5843-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15918189
|
enQuireBio™
QP5843-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988179
|
enQuireBio™
QP5843-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001013442.1 | |
CMA1 / Chymase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
490628 | |
Research Use Only | |
CMA1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
IIGGTESKPH SRPYMAHLEI LTLRNHLASC GGFLIRRNFV LTAAHCAGRF IMVTLGAHNI QKKEDTWQKL EVIKQFPHPK YDDLTLRHDI MLLKLKEKAN LTLAVGTLPL SPQFNFVPPG RMCRVAGWGK RQVNGSGSDT LQEVKLRLMD PQACRHYMAF DHNLQLCVGN PRKTKSAFKG DSGGPLLCAG VAQGIVSYGQ NDAKPPAVFT RISHYRPWIN KVLKQNKA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |