Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Epididymal secretory protein E1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Epididymal secretory protein E1, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Spécification
Nom Epididymal secretory protein E1 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes Yeast
Réactivité croisée Dog
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16079900
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7631-YE-100UG
100 μg
1090.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-09-2022
pour voir le stock disponible 
16019910
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7631-YE-500UG
500 μg
2625.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-09-2022
pour voir le stock disponible 
16089900
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7631-YE-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16009910
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7631-YE-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16029910
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7631-YE-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16099900
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7631-YE-1MG
1 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
Epididymal secretory protein E1 Protein
His
Dog
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
Yeast
VHFKDCGSAV GVIKELNVNP CPAQPCKLHK GQSYSVNVTF TSNIPSQSSK AVVHGIVLGV AVPFPIPEAD GCKSGINCPI QKDKTYSYLN KLPVKNEYPS IKLVVQWMLL GDNNQHLFCW EIPVQIEG
NPC