Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S4 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S4, was expressed in the hosts and tags indicated.
385.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_417755.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 32366218 |
Nom | 30S ribosomal protein S4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16045571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-10UG |
10 μg |
385.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16035571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16085571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16065571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16075571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16055571
|
enQuireBio™
QP8613-EC-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_417755.1 | |
30S ribosomal protein S4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
32366218 | |
Research Use Only | |
rpsD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ARYLGPKLKL SRREGTDLFL KSGVRAIDTK CKIEQAPGQH GARKPRLSDY GVQLREKQKV RRIYGVLERQ FRNYYKEAAR LKGNTGENLL ALLEGRLDNV VYRMGFGATR AEARQLVSHK AIMVNGRVVN IASYQVSPND VVSIREKAKK QSRVKAALEL AEQREKPTWL EVDAGKMEGT FKRKPERSDL SADINEHLIV ELYSK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |