Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S7 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S7, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_417800.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 947846 |
Nom | 30S ribosomal protein S7 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16015561
|
enQuireBio™
QP8611-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16035561
|
enQuireBio™
QP8611-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16025561
|
enQuireBio™
QP8611-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16045561
|
enQuireBio™
QP8611-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16055561
|
enQuireBio™
QP8611-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16065561
|
enQuireBio™
QP8611-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_417800.1 | |
30S ribosomal protein S7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947846 | |
Research Use Only | |
rpsG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PRRRVIGQRK ILPDPKFGSE LLAKFVNILM VDGKKSTAES IVYSALETLA QRSGKSELEA FEVALENVRP TVEVKSRRVG GSTYQVPVEV RPVRRNALAM RWIVEAARKR GDKSMALRLA NELSDAAENK GTAVKKREDV HRMAEANKAF AHYRWLSLRS FSHQAGASSK QPALGYLN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |