Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Glutaminase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Glutaminase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
131.00€ - 1665.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_415018.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 946187 |
Nom | Glutaminase 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16016850
|
enQuireBio™
QP6951-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16056850
|
enQuireBio™
QP6951-50UG |
50 μg |
288.00€
50µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006850
|
enQuireBio™
QP6951-100UG |
100 μg |
397.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16036850
|
enQuireBio™
QP6951-200UG |
200 μg |
545.00€
200µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16046850
|
enQuireBio™
QP6951-500UG |
500 μg |
1085.00€
500µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16026850
|
enQuireBio™
QP6951-1MG |
1 mg |
1665.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_415018.1 | |
Glutaminase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946187 | |
Research Use Only | |
glsA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLDANKLQQA VDQAYTQFHS LNGGQNADYI PFLANVPGQL AAVAIVTCDG NVYSAGDSDY RFALESISKV CTLALALEDV GPQAVQDKIG ADPTGLPFNS VIALELHGGK PLSPLVNAGA IATTSLINAE NVEQRWQRIL HIQQQLAGEQ VALSDEVNQS EQTTNFHNRA IAWLLYSAGY LYCDAMEACD VYTRQCSTLL NTIELATLGA TLAAGGVNPL THKRVLQADN VPYILAEMMM EGLYGRSGDW AYRVGLPGKS GVGGGILAVV PGVMGIAAFS PPLDEDGNSV RGQKMVASVA KQLGYNVFKG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |