Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Heat-labile enterotoxin B chain Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Heat-labile enterotoxin B chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
421.00€ - 3590.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_024167713.1 |
---|---|
Nom | Heat-labile enterotoxin B chain Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | eltB |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16077050
|
enQuireBio™
QP7016-10UG |
10 μg |
421.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017060
|
enQuireBio™
QP7016-50UG |
50 μg |
605.00€
50µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16067050
|
enQuireBio™
QP7016-100UG |
100 μg |
1025.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16097050
|
enQuireBio™
QP7016-200UG |
200 μg |
1690.00€
200µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16007060
|
enQuireBio™
QP7016-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16087050
|
enQuireBio™
QP7016-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
WP_024167713.1 | |
Research Use Only | |
eltB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APQSITELCS EYHNTQIYTI NDKILSYTES MAGKREMVII TFKSGATFQV EVPGSQHIDS QKKAIERMKD TLRITYLTET KIDKLCVWNN KTPNSIAAIS MEN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Heat-labile enterotoxin B chain Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |