Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli LACTB Protein
A cDNA sequence encoding the LACTB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 203.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 948669 |
---|---|
Nom | LACTB Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ampC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970699
|
enQuireBio™
QP12522-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960699
|
enQuireBio™
QP12522-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
948669 | |
Research Use Only | |
ampC | |
E. coli | |
His | |
The LACTB enzyme (1 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
LACTB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAPQQINDIV HRTITPLIEQ QKIPGMAVAV IYQGKPYYFT WGYADIAKKQ PVTQQTLFEL GSVSKTFTGV LGGDAIARGE IKLSDPTTKY WPELTAKQWN GITLLHLATY TAGGLPLQVP DEVKSSSDLL RFYQNWQPAW APGTQRLYAN SSIGLFGALA VKPSGLSFEQ AMQTRVFQPL KLNHTWINVP PAEEKNYAWG YREGKAVHVS PGALDAEAYG VKSTIEDMAR WVQSNLKPLD INEKTLQQGI QLAQSRYWQT GDMYQGLGWE MLDWPVNPDS IINGSDNKIA LAARPVKAIT PPTPAVRASW VHKTGATGGF GSYVAFIPEK ELGIVMLANK NYPNPARVDA AWQILNALQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |