Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Malate synthase G Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Malate synthase G, was expressed in the hosts and tags indicated.
421.00€ - 3590.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_417450.1
Identification génétique (Entrez) 948857
Nom Malate synthase G Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16027450
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7126-10UG
10 μg
421.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16067450
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7126-50UG
50 μg
605.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16017450
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7126-100UG
100 μg
1025.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16047450
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7126-200UG
200 μg
1690.00€
200µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16057450
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7126-500UG
500 μg
2260.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16037450
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7126-1MG
1 mg
3590.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
NP_417450.1
Malate synthase G Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
948857
Research Use Only
glcB
Recombinant Protein
E. coli
SQTITQSRLR IDANFKRFVD EEVLPGTGLD AAAFWRNFDE IVHDLAPENR QLLAERDRIQ AALDEWHRSN PGPVKDKAAY KSFLRELGYL VPQPERVTVE TTGIDSEITS QAGPQLVVPA MNARYALNAA NARWGSLYDA LYGSDIIPQE GAMVSGYDPQ RGEQVIAWVR RFLDESLPLE NGSYQDVVAF KVVDKQLRIQ LKNGKETTLR TPAQFVGYRG DAAAPTCILL KNNGLHIELQ IDANGRIGKD DPAHINDVIV EAAISTILDC EDSVAAVDAE DKILLYRNLL GLMQGTLQEK MEKNGRQIVR KLNDDRHYTA ADGSEISLHG RSLLFIRNVG HLMTIPVIWD SEGNEIPEGI LDGVMTGAIA LYDLKVQKNS RTGSVYIVKP KMHGPQEVAF ANKLFTRIET MLGMAPNTLK MGIMDEERRT SLNLRSCIAQ ARNRVAFINT GFLDRTGDEM HSVMEAGPML RKNQMKSTPW IKAYERNNVL SGLFCGLRGK AQIGKGMWAM PDLMADMYSQ KGDQLRAGAN TAWVPSPTAA TLHALHYHQT NVQSVQANIA QTEFNAEFEP LLDDLLTIPV AENANWSAQE IQQELDNNVQ GILGYVVRWV EQGIGCSKVP DIHNVALMED RATLRISSQH IANWLRHGIL TKEQVQASLE NMAKVVDQQN AGDPAYRPMA GNFANSCAFK AASDLIFLGV KQPNGYTEPL LHAWRLREKE SH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.