Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Peptide deformylase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Peptide deformylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
393.00€ - 2645.00€
Spécification
Nom Peptide deformylase Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His-SUMO
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée E. coli
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16093570
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6476-EC-10UG
10 μg
393.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 
16013580
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6476-EC-200UG
200 μg
1590.00€
200µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 
16023580
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6476-EC-500UG
500 μg
2190.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 
16033580
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6476-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16083570
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6476-EC-100UG
100 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16003580
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP6476-EC-1MG
1 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
Peptide deformylase Protein
His-SUMO
E. coli
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_417745.1
Recombinant Protein
E. coli
SVLQVLHIPD ERLRKVAKPV EEVNAEIQRI VDDMFETMYA EEGIGLAATQ VDIHQRIIVI DVSENRDERL VLINPELLEK SGETGIEEGC LSIPEQRALV PRAEKVKIRA LDRDGKPFEL EADGLLAICI QHEMDHLVGK LFMDYLSPLK QQRIRQKVEK LDRLKARA
947780
def